Imprimer
VWR® Adapt-A Rack®, Portoirs pour tubes à essais
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Adapt-A Rack®
525-0709EA 19.1 EUR
525-0709 525-0708 525-0707 525-0706 525-0705 525-0704 525-0703 525-0702
VWR® Adapt-A Rack®, Portoirs pour tubes à essais
Portoirs Tube Racks
POM
  • Capable de contenir des tubes de 12 à 30 mm (environ 5 à 50 ml) dans le même puits
  • La fente peut contenir des tubes ronds, plats, coniques et même à jupe
  • Reliez-les pour créer un rack aussi grand ou aussi petit que nécessaire
  • Une large gamme de couleurs disponibles pour l'identification de l'utilisateur final, de l'application ou du service
  • Les côtés ouverts permettent une visualisation facile des étiquettes
Portoir multitube souple innovant, capable d'accueillir différentes tailles de tubes dans chaque emplacement disponible, ainsi que de s'adapter littéralement à votre taille de tube pour le maintenir fermement en position verticale. Chaque portoir dispose de 4 logements disponibles pouvant accueillir des tubes de 12 à 30 mm de diamètre. Des portoirs d'une seule couleur ou de deux tons sont disponibles.
Informations de livraison: Chaque portoir est livré dans un paquet de 2.