Imprimer
Balances industrielles, modulaires, Ranger 7000
Fournisseur: Ohaus
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OHAU30088845EA 1300 EUR
OHAU30088845 OHAU30088844 OHAU30088847 OHAU30088846 OHAU30088849 OHAU30088848 OHAU30104942 OHAU30104921 OHAU30104943 OHAU30104922 OHAU30104944 OHAU30104923 OHAU30104945 OHAU30088850 OHAU30104940 OHAU30104941 OHAU30088851 OHAU30088832 OHAU30104928 OHAU30104929 OHAU30088834 OHAU30088833 OHAU30104946 OHAU30088836 OHAU30104924 OHAU30104925 OHAU30088835 OHAU30104926 OHAU30088838 OHAU30104927 OHAU30088837 OHAU30088839
Balances industrielles, modulaires, Ranger 7000
Balances
Ranger série 7000 est une balance industrielle solide et haute performance destinée aux tâches les plus difficiles. Dix modes d'application avancés peuvent obtenir des résultats pour des applications complexes tout en minimisant les calculs manuels. Ranger 7000 conviendra à de nombreuses applications industrielles, de la formulation de recettes, en passant par les systèmes de remplissage automatiques jusqu'à la pesée de densité du béton. Les balances sont équipées d'un écran rétroéclairé lumineux et d'un panneau de navigation qui se compose d'un clavier à 5 touches rapides, 8 touches de fonction, 12 touches alphanumériques et d'un écran graphique de 109 mm, disponible dans des versions multilingues.
  • Conception industrielle et modulaire solide pour un usage souple et intensif
  • Performances rapides avec des délais de stabilisation d'une seconde dans un souci d'utilisation efficace
  • Grâce au logiciel SmarText™, la balance avancée est très simple d'utilisation
  • Les modèles haute résolution sont dotés de la fonction AutoCal™ pour étalonner la balance au quotidien
  • Boîtier métallique moulé IP54 et indicateur métallique scellé.