Imprimer
Règle fluorescente, Scienceware®
Fournisseur: Bel-Art
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BELAF133550001EA 62.2 EUR
BELAF133550001
Règle fluorescente, Scienceware®
Règles
La règle fluorescente peut être utilisée pour observer et photographier des gels d'agarose et d'acrylamide aux acides nucléiques colorés au bromure d'éthidium.
  • Règle fluorescente visiblement par éclairage à la lumière UV
  • Sert de mesure de la mobilité des acides nucléiques
  • Peut être utilisée pour quantifier les tailles des fragments d'acides nucléiques
  • Cette mesure permet de comparer les cycles de gel à différents moments dans les mêmes conditions.