Imprimer
Microplaques 384 puits, PP, certifiées, WebSeal™
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WebSeal
548-3388EA 162 EUR
548-3388 548-3379 548-3389 548-3377
Microplaques 384 puits, PP, certifiées, WebSeal™
Microplaques Microplaques HTS
En PP, sans revêtement, non stériles, testées par chromatographie et certifiées. Fabriquées à partir de base résine haute pureté et à ressuage ultrafaible, entièrement testées par lot par GC/MS afin de déterminer la présence de substances organiques extractibles. Conçues pour des applications sensibles, des concentrations d'échantillons faibles, des laboratoires réglementés et/ou des chromatogrammes TIC et complets.
  • Les microplaques sont résistantes chimiquement et thermiquement, et tolèrent des températures comprises entre -80 °C et +121 °C
  • Encombrement standard SBS et ANSI pour une compatibilité avec de nombreux instruments
  • Idéales pour les applications pharmaceutiques, la collecte et le stockage d'échantillons, la chimie combinatoire et les applications HTS
  • Puits à fond U et V pour une récupération optimale des échantillons