Imprimer
Votre recherche pour: Échantillons
12  résultat(s)
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: A single crystal is a material in which the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken to the edges of the sample, with no grain ...
Référence Produit: (ALEXADILYTRB100F)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Rat brain tissue extract
UOM: 1 * 200 µG
Référence Produit: (ALEXBML-SW115-0100)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Whole cell extract of human Jurkat macrophage cells.
UOM: 1 * 100 µl
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Sapphire spheres, N°: 25, Ø: 1,50 mm
Référence Produit: (ALEXADILYTML100)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Lungs from mixed gendre mice suspended in mammalian protein extraction reagent (M-PER) with protease inhibitor cocktail, homogenised using a Dounce ti...
UOM: 1 * 200 µG
Référence Produit: (ALEXADILYTHM100F)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Microsomes are a rich source of heme-containing metabolic enzymes, including heme-oxygenases and cytochrome P450 (CYP) enzymes, and are commonly used ...
UOM: 1 * 200 µG
Référence Produit: (ALEXBML-SW106-0200)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Whole liver extract from mouse useful as a Western blotting control for Aryl-hydrocarbon receptor antibodies or for use with other antibodies/proteins...
UOM: 1 * 200 µl
Référence Produit: (ALEXBML-SW110-0200)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Whole thymus extract from mouse designed for Western blotting control of anti-PARP antibodies or other antibodies/proteins.
UOM: 1 * 200 µl
Référence Produit: (ALEXADILYTRM100F)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Liquid extract in a SDS-PAGE sample buffer (pH: 6,8) containing 40 mM TRIS-HCl, 1% SDS, 50 mM DTT, 7,5% glycerol and 0,003% bromophenol blue.
UOM: 1 * 200 µG
Référence Produit: (ALEXADILYTMB100F)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Mouse brain tissue extract
UOM: 1 * 200 µG
Référence Produit: (ALEXADILYTMM100F)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Liquid extract in a SDS-PAGE sample buffer (pH: 6,8) containing 40mM TRIS-HCl, 1% SDS, 50 mM DTT, 7,5% glycerol and 0,003% bromophenol blue.
UOM: 1 * 200 µG
Référence Produit: (ICNA092850145)
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Chicken embryo extract prepared from nine to 12 day old eggs.
UOM: 1 * 20 mL
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom