Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (5)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Distributeurs de ruban adhésif
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/76/18709676.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Trier par:
Référence Produit: (525-0672)
Marques :  VWR Collection
Description:   Un plus dans la gamme de produits PolarSafe, le distributeur d'étiquettes peut accueillir jusqu'à 6 rouleaux de bandes d'étiquettes ou de gommett...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Description:   Ces distributeurs en plastique conviennent pour une utilisation avec des rouleaux simples et / ou multiples de ruban Time®.
Référence Produit: (TIME3161)
Marques :  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Description:   Ce distributeur est conçu pour une grande variété d'applications d'étiquettage. Il permet de conserver l'espace de travail et le bureau en ordre.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Sampling Systems
Description:   These label dispensers are useful for storing labels and they provide operators with a flat writing area.
Marques :  3M
Description:   These Scotch® C60 desktop tape dispensers are deluxe dispensers with a sleek design that complements any decor.
Marques :  MICRONOVA
Description:   Distributeur de ruban adhésif
Référence Produit: (817-1390)
Marques :  Bel-Art
Description:   Le ruban Write-On™ ou toute autre bande avec un diamètre interne de 76 mm s'adapte sur le tambour.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (BELAH134610000)
Marques :  Bel-Art
Description:   Designed for one hand label making, the dispenser comes with a weighted bottom with non-skid pads to avoid sliding or lifting. The epoxy-coated steel ...
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 15
  1  2  Suivant