Imprimer
Étalon de maléate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
84976.180EA 73.8 EUR
84976.180
Étalon de maléate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Étalons Étalons anioniques Standards de maléate
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.
For your ion chromatography method
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation