Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Volumetric flasks, Class A, amber, white graduation
Marques : DWK Life Sciences
DURAN®, borosilicate glass, amber, with PE stopper, conformity certified.
  • White graduation, with one graduation mark
  • Certificate of conformity 'DE-M' mark
  • Available with individual certificate
*Col large
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Capacité RN Hauteur Tolérance Cdt Référence VWR Quantité
5* ml 10/19 70 mm 0,04 ± ml 2 612-5332
10* ml 10/19 90 mm 0,04 ± ml 2 612-5337
20 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5338
25 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5339
50 ml 12/21 140 mm 0,06 ± ml 2 612-5340
100 ml 12/21 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5352
100 ml 14/23 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5353
200 ml 14/23 210 mm 0,15 ± ml 2 612-5354
250 ml 14/23 220 mm 0,15 ± ml 2 612-5355
500 ml 19/26 260 mm 0,25 ± ml 2 612-5356
1000 ml 24/29 300 mm 0,4 ± ml 1 612-5357
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS