Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Cloning cylinders
Fournisseur: HILGENBERG GMBH
Borosilicate glass 3.3.
  • High-grade borosilicate glass rings
  • Thermally sterilized
  • Wall thickness: 1 mm
Cloning cylinders or rings with ground edges are used to seperate the individual cells or cell groups in the nutrient soultion by placing the ring over it.The ring requires little grease to provide an optimum seal between the ring and the petri dish.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Hauteur Ø ext. Cdt Référence VWR Quantité
8 mm 6 mm 100 HILG1980004
8 mm 8 mm 1 710-0203
10 mm 10 mm 1 710-0202
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité