Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Testeurs d'adhérence
8  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/92/88/18989288.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  TQC
Description:   This Cross Cut adhesion test kit (CC1000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Marques :  TQC
Description:   This Cross Cut adhesion test kit (CC2000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Marques :  TQC
Description:   This Cross Cut adhesion test kit (CC3000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Marques :  TQC
Description:   The cross cut adhesion test basic cutter is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through th...
Référence Produit: (SIMELD9330)
Marques :  TQC
Description:   This automatic adhesion tester measures the adhesion of coatings applied on metal, wood, concrete and similar substrates.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (SIMESP3100)
Marques :  TQC
Description:   This Adhesion Test Kit (HPK) is a method developped in the Netherlands by FOSAG and SKH to determine the adhesion of new and old paint layers on wood ...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (SIMELD9200)
Marques :  TQC
Description:   Cet instrument est un testeur d'adhérence hydraulique léger facile à utiliser, qui applique un niveau croissant de force d'étirement sur un plot fixé ...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (SIMESP3000)
Marques :  TQC
Description:   The TQC Cross Cut adhesion test kit (Master Paint Plate) is a stainless steel measuring tool that features: a 1 mm, 1,5 mm, 2 mm and 3 mm cross cut ad...
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8