Cet instrument est un testeur d'adhérence hydraulique léger facile à utiliser, qui applique un niveau croissant de force d'étirement sur un plot fixé à la surface de test en tournant simplement la poignée.
- Testeur par arrachement en alliage léger, à micro-ordinateur
- L'étui rentre facilement dans un bagage à main (taille d'une feuille A4 et seulement 80 mm d'épaisseur)
- Équipé de la technologie DFD® pour un enregistrement réel de la force de revêtement
- Convient à tous les types et à toutes les épaisseurs de revêtements
- Jauge de précision pour des mesures justes
- Dispositif de sécurité hydraulique intégré pour des essais plus réguliers et une précision accrue
La tête d'essai d'adhérence est équipée de pieds ajustables qui garantissent que la force d'étirement est toujours appliquée à 90º sur le revêtement, même sur des surfaces de substrats irrégulières. L'ajustage automatique fournit des résultats extrêmement précis et de résultats de test d'adhérence reproductibles.
Informations de livraison: pompe d'étirement hydraulique actionnée par manivelle PAThandy™ fournie avec un câble hydraulique, tête d'essai PAT 6,3 kN, 5 éléments d'essai (Ø 20 mm), outil de découpe HSS pour essai d'éléments de Ø de 20 mm, une mallette de transport (format A4) avec rembourrage de protection et certificat d'étalonnage.