Imprimer
Votre recherche pour: Mousses et liquides désinfectants
13  résultat(s)
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Un produit d'hygiène pour les mains sans rinçage, agréable à utiliser et dont il est cliniquement prouvé qu'il préserve la santé de la peau.
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Un produit hygiénique sans rinçage pour les mains, agréable à utiliser et dont il est cliniquement prouvé qu'il préserve la santé de la peau.
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Une mousse lavante pour les mains, inspirée du spa, offre une mousse luxueuse et un agréable parfum botanique.
Safer Human and Environmental Health
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Mousse hydro-alcoolique pour l'assainissement des mains, dont il est prouvé qu'elle aide à maintenir la santé de la peau.
Référence Produit: (GOJO5179-03-EEU00)
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Smooth foaming hand wash with broad spectrum germ killing power and moisturising properties. Hypoallergenic and mild to the skin for frequent usage.
UOM: 1 * 3 Pce
Fournisseur: Deb-STOKO
Description: This is a solvent-free workshop cream with plastic microbeads, effective against strong and adherent soiling such as greases, oils and fuels.
Fournisseur: Deb-STOKO
Description: This is a heavy duty workshop soap without microbeads, effective against strong and adherent soiling.
Fournisseur: Diversey
Description: These SoftCare™ Des E disinfectant sprays, alcohol-based are effective against bacteria, virus and fungi. It is made up of 70% ethanol, which ensures ...
Fournisseur: Diversey
Description: Disinfects hands in one easy step without the need for water. Non classified highly efficacious alcohol-free foam hand rub with a refreshing fragrance...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Référence Produit: (DIVY100860440)
Fournisseur: Diversey
Description: Soft Care Des E spray is a hand disinfectant based on alcohol (71,58%) and is applied without water. Soft Care Des E spray is suitable for use in all ...
UOM: 1 * 2 jer
Fournisseur: PHAGOGENE
Description: Solution moussante pour le lavage des mains, la toilette des patients et la douche préopératoire.
Fournisseur: Essity
Description: These hand disinfectants contains 80% denatured alcohol (w/w) and does not need to be rinsed. This is developed for regular use without sticky residue...
Référence Produit: (115-0627)
Fournisseur: LABORATOIRES PRODENE KLINT
Description: Septigel+ est un désinfectant pour les mains, doux pour la peau, hydratant et à action rapide, idéal pour un usage quotidien.
UOM: 1 * 24 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom