Le TMD 6 est conçu pour la digestion à chaud de boues provenant des usines de traitement des eaux, du sol, du compost, des eaux usées ou des matières végétales en utilisant « l'eau régale » (un mélange d'acide nitrique/acide chlorhydrique). Le risque environnemental représenté par les métaux à l'état de traces est entraîné par leur toxicité, mais également par l'éventuelle bioconcentration pouvant atteindre les êtres humains via la chaîne alimentaire. Le contrôle de la présence de métaux à l'état de traces dans les boues des stations d'épuration nécessite de nombreuses procédures d'analyse, à commencer par la solubilisation des composés métalliques.
- Réfrigérants à chemise d'eau qui retiennent tous les ions Hg, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, etc.
- Les opérateurs sont protégés
- L'analyse suivante est plus précise
- TMD 6 est associé au DK 6 pour effectuer la digestion des échantillons
Informations de livraison: comprend toute la verrerie, les portoirs et les supports.