Imprimer
Votre recherche pour: Matériel de manipulation de wafers
Les plaques de semi-conducteurs compatibles avec tous les systèmes de manipulation proposés par VWR. Ce sont de fines tranches de matériaux semi-conducteurs utilisés en électronique pour la fabrication des circuits intégrés. La plaque sert de substrat aux dispositifs micro-électroniques intégrés ou sur le dessus de la plaque. De part leur finesse, les plaques exigent des systèmes robustes pour maintenir et faciliter leur manipulation.
Les plaques de semi-conducteurs compatibles avec tous les systèmes de manipulation proposés par VWR. Ce sont de fines tranches de matériaux semi-conducteurs utilisés en électronique pour la fabrication des circuits intégrés. La plaque sert de substrat aux dispositifs micro-électroniques intégrés ou sur le dessus de la plaque. De part leur finesse, les plaques exigent des systèmes robustes pour maintenir et faciliter leur manipulation.
65  résultat(s)
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Nest between H 20 trays and/or covers.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Série 182
Portoir de cachets pour traitement de 150 mm de norme industrielle. Contact à quatre points sur la barre en « H » pour u...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Film frame shippers provide a convenient, safe and ergonomic means to ship and store wafers mounted on film frames. Film frame shippers are designed t...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: E 99 Series
promo
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Holds one mask or reticle.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Disponible pour wafers 1,0" ; 1,5 ; 2,0" et 2,5". Grande zone sur le couvercle fournissant un espace pour l'étiquetage.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Wafershield™ high purity PP
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: E 90 series
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Spring boxes, Holds five trays and one cover or six trays, Polypropylene, natural
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Référence Produit: (ENTEHWS15010161C2M)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Horizontal wafer shipper
UOM: 1 * 24 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: SmartStack® horizontal wafer shipping system is designed to reduce wafer breakage, die bond corrosion and particle contamination. These shipping syste...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Poches coniques accueillant un wafer dont la partie inférieure est en contact uniquement avec les bords du wafer.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Pour le transport et le stockage.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom