Imprimer
Votre recherche pour: Portoirs pour semi-conducteurs
26  résultat(s)
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: PFA, naturel
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Holds one mask or reticle.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ces portoirs en différents matériaux sont conçus pour contenir des masques ou réticules pendant le transport. Ils peuvent être utilisés dans divers se...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ces paniers de cachets en PFA sont conçus pour la manipulation et le traitement des substrats. Ils sont compatibles avec les bacs et les manches.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Squeeze style.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ces portoirs standard pour wafers de 150 mm sont très rigides et offrent une grande stabilité dimensionnelle.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Série 182
Portoir de cachets pour traitement de 150 mm de norme industrielle. Contact à quatre points sur la barre en « H » pour u...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Squeeze style
Attaches to the notches on both end walls of carrier
Overall size: 163×140×183 mm
Compatible with all 'M' style carriers
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Squeeze style handles.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. Carriers and boxes purchased as an assembly.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Miscellaneous mask carriers.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Provide excellent security for masks and reticles with pellicles.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Provides excellent security for masks or reticles with pellicles.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ces portoirs pour wafers standard de 125 mm sont conçus pour une performance optimale dans les équipements automatisés.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Wafer transport carriers, 192/198 series, With standard size handle (high position) and standard outboard flanges, without "H" bar end flanges", E99, E210, HA200 boxes, PP, jaune
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: The Spectra™ FOUP provides clean, secure wafer transport and optimum automation integration.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom