Imprimer

Votre recherche pour: Plateaux pour semi-conducteurs


9  résultat(s)

SearchResultCount:"9"

Sort Results

Vue liste Nouvelle Vue

Evaluer les résultats de votre recherche

Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Nest between H 20 trays and/or covers.

Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Entegris offers a wide selection of H 44 series 4" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...

Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Entegris offers a wide selection of H 20 series 2" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...

Référence Produit: (ENTEH204000011415)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM: 1 * 100 Pce


Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.

Référence Produit: (ENTEH207000011415)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM: 1 * 25 Pce


Référence Produit: (ENTEH203000011415)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM: 1 * 50 Pce


Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Nest between H 44 trays and/or covers.

Référence Produit: (ENTEH205000011415)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: To support the semiconductor industry's requirements for advanced 150 mm wafer handling, Entegris offers a variety of wafer shipping and handling solu...
UOM: 1 * 100 Pce


Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom