Imprimer
Boîtes de Pétri pressé Avec sections DURAN®.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DURAN®
SCOT217524801EA 20.3 EUR
SCOT217524801 SCOT217504808 SCOT217534802
Boîtes de Pétri pressé Avec sections DURAN®.
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Verre pressé DURAN®. Avec sections. La base possède trois supports qui garantissent la stabilité.
Certifications: DIN 12339