Conçu pour le nettoyage général dans des environnements où la contamination est contrôlée, compatible avec les salles propres et idéal pour l'industrie pharmaceutique.
- Système de filtration à 4 étapes incluant filtre ULPA U15, filtre en tissu double, filtre en dôme et sac filtrant jetable
- Un filtre interne HEPA H14 est disponible en option en guise de 5e étape de filtration
- Moteur monophasé
- Commande à double vitesse pour régler l'aspiration
- Repose sur un chariot à 4 roues pour une excellente maniabilité
- Il intègre également un thermoprotecteur qui empêche la surchauffe du moteur en cas d'obstruction d'une buse ou d'un tuyau
- Faible niveau sonore
- Capacité de 14 litres (réservoir) ou 9,5 litres en sac jetable
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre ULPA (U15) situé en aval du moteur. Il est par ailleurs protégé EMI/RFI, de sorte qu'il ne perturbe pas les ordinateurs et autres équipements électroniques sensibles. Cet appareil est exempt d'électricité statique anti-décharge électrostatique. Pour les applications critiques de contrôle de l'électricité statique pouvant nécessiter une tension électrique nulle, un forfait TELECOM spécial est disponible (roues conductrices intégrées à l'aspirateur et kit d'outils fourni).
Composition: acier inoxydable AISI 304 et 316
Certifications: Compatible avec les salles propres ISO de classe 4 (ancienne classe 10).
L'aspirateur ULPA a été soumis à des tests de fuites d'aérosol.
Informations de livraison: Fourni avec kit d'outils complet.
Attention: Remarque: pour aspiration à sec uniquement.