Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégorie de produit
  • Fournisseur
  • Affiner par Fournisseurs
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "Pulvérisation sèche"
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/34/18989834.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Trier par:
Référence Produit: (SONIVCX134ATFT)
Fournisseur:  SONICS & MATERIALS
Description:   Ultrasonic atomizer
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (BUCH004105)
Fournisseur:  BÜCHI
Description:   Accessories for spray dryer B-290
UOM:  1 * 1 m
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 2  de 2