Ces pointes résistantes aux aérosols sont destinées à être utilisées avec les pipettes RAININ Pipet-Lite, Pipet-Plus et EDP3-Plus avec le système d'éjection de pointe LTS LiteTouch. Les pointes de 1200 µl sont spécialement conçues pour une utilisation avec les pipettes multi-canaux RAININ E12-1200 et E8-1200. La conception unique empêche la formation de gouttes et élimine la nécessité de manipuler les instruments entre les distributions.
- En PP vierge, avec filtre PE, stérile
- Les filtres sont une matrice chimiquement inerte extrêmement solide, qui a été moulée en PE vierge sans écaillement ni particules déversées
- Le filtre hydrophobe constitue une barrière contre les aérosols et les liquides, ce qui élimine les risques de contamination croisée des échantillons et des pipettes
- Certifiés sans RNase, DNase, ADN, pyrogènes et ATP
- Les pointes ultra longues (102 mm) atteindront le fond des blocs, les flacons hauts, les bouteilles, les tubes de 100 mm, etc.
- Les pointes à faible rétention sont dotées d'une surface ultra-hydrophobe qui minimise la rétention des liquides ; idéales pour le pipetage des protéines, des enzymes et de l'ADN
Les pointes sont disponibles en différentes options de conditionnement :
Portoirs avec couvercle amovible
- Les fonds étanches et les couvercles superposables protègent les pointes de la poussière, de la saleté et des micro-organismes
- Couvercle offrant deux positions pour un autoclavage en position ouverte
- Construction robuste des étages pour un chargement facile des pointes au moyen de pipettes monocanal ou multi-canaux
Recharges Green-Pak®
- Recharges écologiques pour portoirs ; moins de déchets plastiques
- Les recharges contiennent 96 pointes en format 8×12, conditionnées dans une coque en PET, un plastique recyclable dont le code est 1
- Chaque recharge est entièrement étanche afin de protéger les pointes ; aucun contact entre les mains/doigts et les pointes lors du chargement
StableRak™
- 192 pointes dans un portoir double de 96
- Chaque StableRak™ contient 192 pointes dans un seul portoir au lieu de deux