Imprimer
Doigtiers pour salle propre, latex, QRP® 7C
Fournisseur: QRP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BSNC100241 BSNC100239
Doigtiers pour salle propre, latex, QRP® 7C
Doigtiers Doigtiers en latex
Ces doigtiers roulés à usage unique sont conçus dans le respect des critères EOS/ESD. Applications types: Avionique, marine/électronique grand public, fabrication de circuits intégrés, connexion de fils, opérations de montage/réparation (composants montés en surface), montage et manipulation des composants discrets.
  • Antistatiques, non poudrés, finition lisse
  • Pour dispositifs « classe II » au-dessus de 1000 volts
  • Résistivité superficielle de 5×1012 ohms au carré
Pour salle propre classe ISO 5, 100 ou M3.5.
Longueur: 70 mm
Épaisseur: 0,08 mm
Couleur: Rose
Cdt: En sachets verticaux. 720 doigtiers par paquet.