Imprimer
Votre recherche pour: Étalons de point de fusion
19  résultat(s)
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Melting point standards are used to identify compounds and estimate purity. These standards can be used with any melting point apparatus.
Référence Produit: (PHR1091-1G)
Fournisseur: Merck
Description: Vanillin, Point de fusion: ∼82 °C
UOM: 1 * 1 g
Référence Produit: (94993-5G)
Fournisseur: Merck
Description: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130598, Methyltriphenylphosphoniumbromide, tracable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Référence Produit: (04229-5G)
Fournisseur: Merck
Description: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130610, Sodium methanesulfonate, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Référence Produit: (44770-5G)
Fournisseur: Merck
Description: Mettler-Toledo calibration substance ME 30034252, traceable to primary standards.
UOM: 1 * 5 g
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ces étalons peuvent être utilisés avec tout appareil de mesure du point de fusion; ils se préparent avec des matières premières pures. Les points de f...
Référence Produit: (49143-5G)
Fournisseur: Merck
Description: Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143095, Potassium nitrate, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Référence Produit: (42123-5G)
Fournisseur: Merck
Description: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130599, Sodium acetate anhydrous, tracable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Référence Produit: (15809-5G)
Fournisseur: Merck
Description: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Référence Produit: (1623422.)
Fournisseur: USP
Description: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Référence Produit: (1004001.)
Fournisseur: USP
Description: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Référence Produit: (1534209.)
Fournisseur: USP
Description: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Référence Produit: (1514008.)
Fournisseur: USP
Description: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Référence Produit: (1086006.)
Fournisseur: USP
Description: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Référence Produit: (1711009.)
Fournisseur: USP
Description: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Référence Produit: (1653117.)
Fournisseur: USP
Description: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom