Imprimer
Film centré, Precision Stat®
Fournisseur: Fisher Container
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Precision Stat®
FISH2N600600EA 606 EUR
FISH2N600600
Film centré, Precision Stat®
Scellés Films de scellage
Film antistatique sans amine, transparent PE-BD, idéal dans le cadre d'une mise aux normes ou d'une construction. Spécialement formulé pour réduire la contamination particulaire.
Calibre : 0,006
Poids : 35 kg
Cdt: emballage individuel en carton doublé et étiqueté avec la taille, le calibre et le type de film.