Imprimer
Aspirateur pour salle propre, MV-1CR (HH)
Fournisseur: Tiger-Vac®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
141-1071EA 1860 EUR
141-1071 TIGV110735BMODIFIE
Aspirateur pour salle propre, MV-1CR (HH)
Aspirateurs
Conçu pour le nettoyage général en environnements où la contamination est contrôlée, compatible avec salle propre pour l'industrie pharmaceutique.
  • Système de filtration à 4 étapes incluant filtre ULPA (U15); filtre en tissu double, filtre en dôme et sac filtrant jetable
  • Filtre spécial revêtu d'acier inoxydable disponible pour la récupération de wafers brisés et d'objets pointus
  • Moteur avec passage en une seule phase
  • Capacité de deux litres en sac à usage unique
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre ULPA (U15) situé en amont du moteur. Protégé par un système EMI/RFI, il est équipé d'un suppresseur de filtre électronique qui réduit les interférences électromagnétiques (EMI) et offre également une protection RFI (interférences des fréquences radio), de sorte qu'il ne perturbe pas les ordinateurs et autres équipements électroniques sensibles. Cet appareil est exempt d'électricité statique et est anti-décharge électrostatique. Toute décharge produite lors d'aspiration est rapidement et efficacement éliminée vers la terre.
Certifications: Compatible avec salle propre ISO de classe 4 (ancienne classe 10).
L'aspirateur ULPA a été soumis à des tests de fuites d'aérosol.
Informations de livraison: Fourni avec kit d'outils complet.
Attention: Remarque: Aspiration à sec uniquement.