Imprimer
Votre recherche pour: Transport de semi-conducteurs
22  résultat(s)
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Film frame shippers provide a convenient, safe and ergonomic means to ship and store wafers mounted on film frames. Film frame shippers are designed t...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Disponible pour wafers 1,0" ; 1,5 ; 2,0" et 2,5". Grande zone sur le couvercle fournissant un espace pour l'étiquetage.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Wafershield™ high purity PP
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Pour le transport et le stockage.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Poches coniques accueillant un wafer dont la partie inférieure est en contact uniquement avec les bords du wafer.
Référence Produit: (ENTEHWS15010161C2M)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Horizontal wafer shipper
UOM: 1 * 24 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: SmartStack® horizontal wafer shipping system is designed to reduce wafer breakage, die bond corrosion and particle contamination. These shipping syste...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
Référence Produit: (216-1588)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: L'expéditeur de plaquette unique H 93 est conçu pour retenir en toute sécurité la plaquette et minimiser la génération de particules. Empilable avec p...
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: This SmartStack® contactless horizontal wafer shippers safely protect and transport bumped wafers in full, thin or ultrathin thickness.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Horizontal wafer shipper.
promo
Référence Produit: (ENTEH6620-0009)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Wafer handling, Multiple wafer shipping boxes for 2,5" and smaller wafer handling, Assembly, shrink-wrapped, PP, natural
UOM: 1 * 80 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom