Votre recherche pour: Gants
VWR propose une gamme étendue de gants dans des matériaux différents:
- Des gants en latex à usage unique pour les travaux léger aux gants en Kevlar® réutilisables et protection contre les coupures
- Gants pour salles propres avec des faibles taux de particules extractibles
- Gants pour l'industrie adaptés aux travaux lourds, tels que les machines-outils et l'industrie automobile en Kevlar® ou en acier inoxydable pour résister aux coupures
Les gants en butyle et en nitrile ont une plus grande résistance à la perméation des produits chimiques et des gaz toxiques et sont donc plus adaptés aux travaux dans les laboratoires de chimie. D'autres gants proposés en boîtes comme les gants en néoprène avec finition adhérisée, sans couture, offrent une grande résistance à la traction, ceux en butyle sont imperméables aux produits chimiques ou toxiques, ceux contenant de l'Hyphalon sont confortables et résistent à l'abrasion. Les gants d'examen et ceux agréés pour le contact avec des denrées alimentaires sont généralement en vinyle, nitrile ou latex. Ils sont ambidextres ou anatomiques (main droite/ main gauche).
1 025 résultat(s)