Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 98.0-102.0%, soluble, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate disodique dodécahydratéSodium phosphate dibasique dodécahydraté
3822-07EA 0 EUR
382205. EXPOJT3822-1 3822-07 3822-01
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 98.0-102.0%, soluble, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
Poids moléculaire: 358,14 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Indice Merck: 13,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm