Imprimer
VWR®, Bouchons pour tubes RMN de précision
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
634-0566EA 99.7 EUR
634-0566
VWR®, Bouchons pour tubes RMN de précision
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
PTFE, blanc. Les bouchons sont usinés selon des spécifications précises avec un rayon de giration plus petit et une distribution de masse plus homogène que les bouchons jetables, offrant une meilleure stabilité de filage.
Ils sont recommandés pour les expériences à champ ultra-élevé et pour celles utilisant le chloroforme comme solution de référence. Ils sont uniquement adaptés à nos tubes de précision en raison de la tolérance étroite.