Imprimer
Grands conteneurs cryogéniques, série BF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
478-0653EA 18500 EUR
VWRI478-0653 VWRI478-0645 VWRI478-0646 VWRI478-0649
Grands conteneurs cryogéniques, série BF
Les conteneurs de stockage cryogéniques de la série BF offrent une très grande capacité de stockage pour tous les types d'échantillons biologiques. Ils sont conçus avec un système de super-isolation multicouches très efficace et fournissent une cryoconservation fiable et efficace pour les échantillons conservés en paillettes, cryotubes ou poches de sang. Les différentes caractéristiques de leur conception permettent d'améliorer l'ergonomie et la bio-sécurité pour l'échantillon et la sécurité de l'opérateur : grande ouverture du col pour offrir un accès aisé à tous les échantillons, CryoController S170 pour le remplissage automatique, la mesure de la température et du niveau d'azote liquide, l'état d'alarme et le transfert des données avec système de gestion de la supervision (en option), couvercle à ouverture assistée par ressort à gaz et dispositif de verrouillage (à l'exception du BF 2110).
  • L'ouverture à col large du conteneur permet d'accéder facilement à tous les échantillons
  • CryoController S170 pour le remplissage automatique du conteneur cryogénique, la mesure de la température et du niveau d'azote liquide, la transmission de l'alarme…
  • Transfert de données vers un système de gestion de la supervision (en option)
  • Couvercle avec ouverture assistée par ressort à gaz et dispositif de verrouillage (à l'exception du BF2110)
  • La housse de protection sur le couvercle isolant permet un nettoyage facile afin d'éviter la pollution
  • Panier rotatif en option sur les modèles BF2350PM et BF2600PM.
  • Possibilité de stockage en phase liquide, gazeuse ou sèche
Les appareils sont proposés avec une large gamme de portoirs en polycarbonate, aluminium et acier inoxydable, et toutes les séries BF peuvent être utilisées pour le stockage d'échantillons en phase liquide, gazeuse ou sèche.
Housse de protection sur le couvercle afin de faciliter le nettoyage et d'éviter toute contamination, avec la possibilité d'une plate-forme de rotation sur les modèles BF 2350 PM et BF 2600 PM.
Certifications: Les récipients sont fabriqués en France en acier inoxydable, selon les plus hauts niveaux de qualité.
La série BF est en conformité avec la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE.