Imprimer
Bouteille cryogénique VWR, avec tête mobile, XRP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
478-0596EA 2790 EUR
VWRI478-0596
Bouteille cryogénique VWR, avec tête mobile, XRP
Solution flexible pour le stockage et le transfert de l’azote liquide dans les laboratoires. Ce conteneur est particulièrement adapté aux applications utilisant de l’azote liquide et de l’argon.
  • Équipé d’un régulateur de pression et d’une soupape de sûreté pour une pression de travail maximale allant jusqu’à 1,5 bar
  • Muni d’une bride NW 50 sur laquelle il est possible de fixer une tête de prélèvement de ROBINET
Fabriqués en France et répondent aux normes de qualité les plus strictes. Tous les appareils comportent le marquage CE et sont conformes à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE et à la directive des équipements sous pression – DEP 97/23/CE.
Informations de commande: D’autres capacités ou des versions horizontales peuvent être fournies sur demande.