Imprimer
Horloge avec minuteur numérique, un canal, VWR®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
609-0186EA 18.2 EUR
VWRI609-0186
Horloge avec minuteur numérique, un canal, VWR®
  • Format : 12 / 24 heures
  • Compteur / Décompteur jusqu’à 23 heures, 59 minutes, 59 secondes
  • Touches d’affichage distinct des heures/minutes/secondes, de démarrage/d’arrêt et de réinitialisation
  • Fonction de mémoire
Certifications: Conformité ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accrédité par A2LA, indiquant une traçabilité aux standards NIST.
Informations de livraison: Fourni avec support repliable, système de fixation magnétique, batterie LR 44 (1,5 V) et certificat de calibration.