Gel Hydro-Alcoolique agréable au toucher présentant une efficacité antimicrobienne exceptionnelle.
- Bactéricide et virucide
- Pour une peau saine, cliniquement prouvé, 1
- Flacons de recharge en PET durable et recyclable, 30% de matériau en moins que le PE-HD rigide (GOJO SMART-FLEX™)
- Les flacons de recharge se mettent en place rapidement et facilement (GOJO SANITARY SEALED™)
Couleur : transparent
Certifications: EN 1500 (désinfectant pour les mains), EN 12791 (friction chirurgicale), EN 14476
Attention: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.