Hydrogène peroxyde 30% non stabilisé, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₂O₂ Poids moléculaire: 34,01 g/mol Point d'ébullition: ~107 °C (1013 hPa) Point de fusion: <0 °C Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011333 Numéro CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Résultats des tests de spécification
Titre | 30-32% |
Ag (Argent) | 10 ppt |
Al (Aluminium) | 50 ppt |
As (Arsenic) | 100 ppt |
Au (Or) | 10 ppt |
B (Bore) | 100 ppt |
Ba (Baryum) | 10 ppt |
Be (Béryllium) | 10 ppt |
Bi (Bismuth) | 10 ppt |
Ca (Calcium) | 100 ppt |
Cd (Cadmium) | 10 ppt |
Ce (Cérium) | 1 ppt |
Co (Cobalt) | 10 ppt |
Cr (Chrome) | 10 ppt |
Cs (Césium) | 1 ppt |
Cu (Cuivre) | 10 ppt |
Dy (Dysprosium) | 1 ppt |
Er (Erbium) | 1 ppt |
Eu (Europium) | 1 ppt |
Fe (Fer) | 20 ppt |
Ga (Gallium) | 10 ppt |
Gd (Gadolinium) | 1 ppt |
Ge (Germanium) | 10 ppt |
Hf (Hafnium) | 1 ppt |
Hg (Mercure) | 50 ppt |
Ho (Holmium) | 1 ppt |
In (Indium) | 1 ppt |
K (Potassium) | 20 ppt |
La (Lanthane) | 1 ppt |
Li (Lithium) | 10 ppt |
Lu (Lutétium) | 1 ppt |
Mg (Magnésium) | 20 ppt |
Mn (Manganèse) | 10 ppt |
Mo (Molybdène) | 10 ppt |
Na (Sodium) | 50 ppt |
Nb (Niobium) | 10 ppt |
Nd (Néodyme) | 1 ppt |
Ni (Nickel) | 20 ppt |
Pb (Plomb) | 10 ppt |
Pd (Palladium) | 10 ppt |
Pr (Praséodyme) | 1 ppt |
Pt (Platine) | 10 ppt |
Rb (Rubidium) | 10 ppt |
Re (Rhénium) | 10 ppt |
Rh (Rhodium) | 10 ppt |
Ru (Ruthénium) | 10 ppt |
Sb (Antimoine) | 10 ppt |
Sc (Scandium) | 10 ppt |
Se (Sélénium) | 100 ppt |
Sm (Samarium) | 1 ppt |
Sn (Etain) | 50 ppt |
Sr (Strontium) | 10 ppt |
Ta (Tantale) | 10 ppt |
Tb (Terbium) | 1 ppt |
Te (Tellure) | 1 ppt |
Th (Thorium) | 1 ppt |
Ti (Titane) | 20 ppt |
Tl (Thallium) | 1 ppt |
Tm (Thulium) | 1 ppt |
U (Uranium) | 1 ppt |
V (Vanadium) | 10 ppt |
W (Tungstène) | 20 ppt |
Y (Yttrium) | 1 ppt |
Yb (Ytterbium) | 1 ppt |
Zn (Zinc) | 50 ppt |
Zr (Zirconium) | 10 ppt |