Imprimer
Appareil multifonction pour la mesure de la qualité de l'air, testo 480
Fournisseur: Testo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TEST0563.4800EA 1380 EUR
TEST0563.4800
Appareil multifonction pour la mesure de la qualité de l'air, testo 480
Cet instrument de mesure est conçu pour analyser la qualité de la ventilation et de l'air intérieur de l'environnement de travail. Il sert d'indicateur du bien-être des employés sur leur lieu de travail et de dispositif de contrôle des zones de stockage et de production.
  • La qualité de l'air intérieur indique si le système de climatisation fonctionne à un niveau d'efficacité maximal
  • Il est également possible de déterminer la pression absolue, le courant d'air, l'éclairage (Lux), le coefficient K, le CO₂, la température et le débit volumique
* Pression différentielle
** Pression absolue
Informations de livraison: livré avec un logiciel PC et un câble USB.