Imprimer
Système de surveillance de la qualité de l'eau, W-23XD
Fournisseur: Horiba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HORI3014007930EA 0 EUR
HORI3014007930
Système de surveillance de la qualité de l'eau, W-23XD
Systèmes de surveillance Analyseurs d'eau
Le système W-23XD est capable de mesurer simultanément jusqu'à 13 paramètres incluant le pH (en option), l'oxygène dissous (en option), la conductivité, la salinité, les TDS, la gravité spécifique de l'eau de mer, la température, la turbidité, la profondeur et l'ORP (en option). Le système W-23XD peut également accepter des capteurs d'ions en option et mesurer des profondeurs allant jusqu'à 100 mètres. Les composants électroniques de captage sont logés dans une sonde de 47 mm et sont adaptés aux environnements sous pression.
  • Surveillance simultanée de 13 paramètres
  • Utilisation dans un large éventail d'applications en eau douce ou salée
  • Capteur de sonde doté d'une mémoire qui enregistre les données remontant à un mois, à intervalles de 15 minutes
  • Déploiement du capteur de sonde sans unité de commande ou câbles
  • Compatible avec les options de récupération des données et GPS
  • Gestion des données extraites sur PC
Les sondes disposent d'une mémoire suffisante pour stocker des données pouvant remonter jusqu'à un mois de surveillance continue, à intervalle de 15 minutes. La mémoire étant stockée dans le capteur de la sonde, il peut être déployé sans câble ni unité de commande pour une surveillance indépendante. Le capteur de sonde W-23XD comprend un capteur de profondeur, des capteurs de conductivité, température et turbidité, des capteurs d'oxygène dissous (OD) et de pH/ORP remplaçables en option, et permet l'utilisation de capteurs d'ions remplaçables. Les capteurs en option pour une utilisation avec le système W-23XD incluent : ion nitrate, ion calcium, ion fluorure, ion potassium et ammoniac. Les câbles sont disponibles en longueur de 2, 10, 30, 60 et 100 mètres. Des sondes supplémentaires réservées à d'autres applications sont disponibles.
Informations de livraison: le système se compose d'une sonde avec capteurs intégrés (profondeur, conductivité, salinité, TDS, gravité spécifique [eau de mer], température et turbidité + choix d'un capteur de pH ou d'ORP + choix d'un capteur d'ions), d'une solution étalon pH 4, d'une solution de référence, d'une solution ionique à étalonnage automatique, d'un bécher d'étalonnage, de piles et d'un manuel d'instructions. Unité de commande et câbles à commander séparément.