Imprimer
Bonbonnes avec brides sanitaires, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Nalgene®
216-1757EA 695 EUR
216-1757 216-1756 216-0304
Bonbonnes avec brides sanitaires, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PP translucide.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de +135 °C, autoclavables
  • Le nettoyage est facile et rapide parce qu'il n'y a pas filetage
Avec brides Tri-Clover 76,2 mm soudées, pour le transfert aseptique de liquide et/ou le prélèvement d'échantillon.
Informations de commande: Les pinces union (734-2466) et les joints (734-2469), tous deux essentiels, doivent être commandés séparément.