Imprimer
Votre recherche pour: Billes de plastique
6  résultat(s)
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Billes légères et économiques en PP formant une couche d’isolation sur la surface du liquide des bains. Les billes ont un diamètre de 20 mm, 275&...
Fournisseur: Bohlender
Description: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Référence Produit: (462-8239)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Billes légères et économiques en PP formant une couche d'isolation sur la surface du liquide des bains. Les billes ont un Ø de 20 mm, 275 billes recou...
UOM: 1 * 300 Pce
Référence Produit: (PIER28665)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Pierce™ Iodination beads are Ø 3 mm polystyrene beads that are coated with an oxidising reagent, which provides efficient activation of 125...
UOM: 1 * 50 Pce
Référence Produit: (VERND1069326)
Fournisseur: Saint-Gobain Performance plastics
Description: Chemically resistant balls for packaging of columns and mixing beads. Non-contaminating and minimize bumping during boiling.
UOM: 1 * 100 Pce
Référence Produit: (NICKBP0368)
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Description: Hollow spheres are ideal for use as a blanket on the top of open tanks of water. A single layer of spheres covers 91% of the liquid surface trapping a...
UOM: 1 * 200 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom