Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-SLU7 Mouse Polyclonal Antibody
Marques : Abnova
Type: Primary
Antigen: SLU7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
50 µl 50 µl ABNOH00010569-A01
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène SLU7
Nom de l'antigène SLU7 Homolog, Splicing Factor
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms hSlu7, SLU7 splicing factor homolog S. cerevisiae, 9G8
Gene ID 10569
Cross adsorption non
Température de stockage Cool
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS