Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
In Western Blot, bands can be seen at approximately 72kDa (proform) and 62kDa (active form). Antigen retrieval is not required for IHC. Suggested positive control: Injured rat nerve lysate. Loss of negative growth regulation and high invasive potential are neoplastic traits often associated with abnormal expression of matrix matalloproteinases. MMP-2, the signalling mechanism for cells to begin migration, triggers the movement when it splits laminin-5 and exposes and integrin-binding site on this component of epithelial basement membrane. The changed form of laminin was found in tumors and in tissues being altered. The activated form of MMP2, however, is not found in benign tumors. Thus detection of the enzyme is a possible early indicator of tumor activity.
Type: Primary
Antigen: MMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Mouse, Human, Chicken
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116667 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène MMP2
Nom de l'antigène Matrix Metalloproteinase 2
Réactivité Chicken, Mouse, Human, Rat
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms Gelatinase neutrophil, 72kD type IV collagenase, Collagenase Type 4 alpha, CLG 4A, 72 kDa gelatinase, CLG4, CLG4A, Mat, Gelatinase A, Gelatinase alpha
Gene ID 4313, 386583, 17390, 81686
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide corresponding to residues 475-490 of human MMP-2: MGPLLVATFWPELPEK
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.05% sodium azide
Température de stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS