Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-TACR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
The target sequence has 92% sequence homology with canine. The tachykinins belong to an evolutionary conserved family of peptide neurotransmitters that share the c-terminal sequence Phe-X-Gly-Leu-Met-NH2 and have an established role in neurotransmission. The mammalian tachykinins include substance P, neurokinin A (NKA) and neurokinin B (NKB) which exert their effects by binding to specific receptors. Tachykinin peptides are important in the mediation of many physiological and pathological processes including inflammation, pain, migraine headache and allergy induced asthma. Three tachykinin receptor types have been characterized, NK-1, NK-2 and NK-3 which have preferential affinities for SP, NKA and NKB respectively. All three receptors share a high degree of sequence homology, have seven transmembrane spanning domains and similar signal transduction mechanisms (e.g. G-protein coupled activation of phospholipase C).
Type: Primary
Antigen: TACR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Guinea Pig, Human, Mouse, Rat
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116713 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène TACR1
Nom de l'antigène Substance P Receptor
Réactivité Rat, Guinea Pig, Human, Mouse
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms TACR1, Tachykinin receptor 1, NK1 receptor, NK1R, TAC1R, Substance P receptor, SPR
Gene ID 24807, 100135626, 6869, 21336
Format whole serum
Immunogen Raised against a synthetic peptide at the c-terminus of rat NK-1 conjugated to bovine thyroglobulin.
Form Liquid
Storage buffer whole serum, no preservative
Température de stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité