Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-NEFM Chicken Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for NEFM (transient overexpression lysate). Neurofilaments can be defined as the intermediate or 10nm filaments found in specifically in neuronal cells. In the electron microscope neurofilaments appears as 10nm diameter fibres of indeterminate length which generally have fine wispy protrusions from their sides. They are found particularly abundantly in axons of large projection neurons. They probably function to provide structural support for neurons and their synapses and to support the large axon diameters required for rapid conduction of impulses down axons. They are composed a mixture of subunits which usually include the three neurofilament triplet proteins, known as NF-L, NF-M and NF-H. Neurofilaments may also include smaller amounts of peripherin, a-internexin, nestin and in some cases vimentin. Antibodies to the various neurofilament subunits are very useful cell type markers since the proteins are among the most abundant of the nervous system, are expressed only in neurons, and are biochemically very stable.
Type: Primary
Antigen: NEFM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Mouse, Chicken, Feline, Fish, Human, Rat
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
250 µL 250 µl PIEAPA116758 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène NEFM
Nom de l'antigène Neurofilament, Medium chain
Réactivité Mouse, Feline, Chicken, Fish, Human, Rat
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Chicken
Isotype IgY
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms neurofilament 3, NMC,160 kD neurofilament protein, NEF3, NF-M, neurofilament medium polypeptide, NFM
Gene ID 396206, 4741, 24588, 101081291, 18040
Immunogen The C-terminal extension of rat NF-M (KE segment)
Purification Ammonium sulfate precipitation
Form Liquid
Storage buffer PBS, 10mM sodium azide, pH 7.2
Température de stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS