Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-SR-BI Goat Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
Suggested positive control: mouse liver lysate or protein. High density lipoproteins (HDLs) play a critical role in cholesterol metabolism and their plasma concentrations are inversely correlated with risk for atherosclerosis. The SR-BI binds HDLs and mediates selective uptake of HDL cholesteryl ester. SR-BI binds HDL with high affinity, is expressed primarily in liver and nonplacental steroidgenic tissues, and mediates selective cholesterol uptake by a distinct mechanism. In mice, it seems that SR-BI plays a key role in determining the levels of plasma lipoprotein cholesterol and the accumulation of cholesterol stores in the adrenal gland.
Type: Primary
Antigen: SR-BI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Hamster, Mouse, Mink, Rat, Rodent
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116803 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène SR-BI
Nom de l'antigène Scavenger receptor class B, member 1
Réactivité Hamster, Rat, Human, Mink, Rodent, Mouse
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms SCARB1, SR-BI, SR-B1, Scavenger Receptor-B1, Scavenger Receptor-BI
Gene ID 25073, 949, 20778
Mesures de concentration 3 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminal residues 400-509 of mouse SR-BI.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.09% sodium azide, pH 7-8
Température de stockage 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité