Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-FXR Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
Suggested positive control: HeLa nuclear extract. The steroid receptor superfamily acts through direct association with DNA sequences known as hormone response elements (HREs) and bind DNA as either homo- or heterodimers. The promiscuous mediator of heterodimerization, RXR, is the receptor for 9-cis retinoic acid, and dimerizes with VDR, TR, PPAR, as well as several novel receptors including LXR (also referred to as RLD-1) and FXR. FXR and LXR fall into a category of proteins termed orphan receptors because of their lack of a defined function, and in the case of LXR, the lack of a defined ligand. FXR has been shown to bind a class of lipid molecules called farnesoids. LXR/RXR heterodimers have highest affinity for DR-4 DNA elements while FXR/RXR heterodimers bind IR-1 elements. Both LXR/RXR and FXR/RXR heterodimers retain their responsiveness to 9-cis retinoic acid.
Type: Primary
Antigen: FXR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116822 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène FXR
Nom de l'antigène Nuclear Receptor Subfamily 1 Group H Member 4
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Bile acid receptor, RXR-interacting protein 14, Farnesol receptor HRR-1, Farnesoid X-activated receptor, Retinoid X receptor-interacting protein 14
Gene ID 9971
Mesures de concentration 5.7 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide made to the C-terminus of human FXR.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Température de stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité