Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-TRPM7 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
This antibody does not react with overexpressed mouse TRPM7, and does not work on endonous samples tested for Western analysis (human, rat and mouse cell lines). The TRPM7 (Transient Receptor Protein-PhosphoLipase C-Interacting Kinase) protein is a member of the ion channel proteins. It regulates the calcium concentration in cells, which is imperative for such functions as muscle contractions and neuronal firing. TRPM7, however, is unique among the TRP channel proteins because it is bi-functional. It not only controls ion channels but it also acts as a kinase, phosphorylating proteins.
Type: Primary
Antigen: TRPM7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116856 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène TRPM7
Nom de l'antigène Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily M member 7
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms LTRPC ion channel family member 7, CHAK1, homolog of mouse transient receptor potential-phospholipase C-interacting kinase, CHAK, tr, FLJ20117, LTRPC7
Gene ID 54822
Format whole serum
Immunogen A synthetic peptide made to the C-terminal region of rat TRPM7.
Form Liquid
Storage Buffer whole serum, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité