Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-PUMA Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
In Western blot, a band at ~16 kDa is seen, representing the beta form of PUMA. Reactivity against the alpha form of PUMA is unknown. Suggested positive control: HL-60 whole cell lysate, antigen standard for BBC3 (transient overexpression lysate). A novel gene PUMA (p53 upregulated modulator of apoptosis) is a target for activation by the p53 tumor-suppressor gene. p53 functions as a transcriptional activator, and influences p53-inducible genes that play a role in the induction of apoptosis in response to p53. Antisense inhibition of PUMA expression reduced the apoptotic response to p53, and PUMA is likely to play a role in mediating p53-induced cell death through the cytochrome c/Apaf-1-dependent pathway.
Type: Primary
Antigen: PUMA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116861 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène PUMA
Nom de l'antigène p53 Upregulated Modulator of Apoptosis
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Bcl-2 binding component 3, JFY-1, p53 Upregulated Modulator of Apoptosis
Gene ID 27113
Mesures de concentration 5.65 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to a region within the C-terminus of the human PUMA protein sequence (between residues 150-193).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Température de stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS