Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-SLC7A11 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
This antibody is not recommended for Immunoprecipitation. Permeablization is recommended prior to performing Flow analysis. Suggested positive control: antigen standard for SLC7A11 (transient overexpression lysate), human stomach protein or stomach tissue lysate. Mammalian amino acid transport systems consist of a large variety of transporters. The amino acid transporter, cystine/glutamic acid transporter xCT, for system xc has been proposed to be responsible for the cystine transport through the plasma membrane. System xc mediates an amino acid exchange and prefers cystine and glutamate as its substrates. The transporter designated as xCT requires 4F2 heavy chain (4F2hc:CD98) for its functional expression, and belongs to the family of amino acid transporters that associates with the type II membrane glycoproteins such as 4F2hc. In brain, it has been proposed that system xc is up-regulated in glial cells upon oxidative stress and plays an essential roles to protect neurons against oxidative stress. Recent studies have implicated xCT as a gateway that Kaposi's sarcoma herpesvirus (KSHV) uses to enter cells.
Type: Primary
Antigen: SLC7A11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116893 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène SLC7A11
Nom de l'antigène Solute Carrier Family 7 Member 11
Réactivité Mouse, Rat, Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms Calcium channel blocker resistance protein CCBR1 antibody., Cysteine/glutamate transporter antibody, Amino acid transport system xc-xCT antibody
Gene ID 310392, 23657, 26570
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acid 1-50 of the human XCT protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Température de stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS