Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-Calreticulin Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
PA1-16924 is specific for the ~55 kDa Calreticulin protein. There are also several reported isoforms that range from 48-62 kDa. Suggested positive control: antigen standard for CALR (transient overexpression lysate). Calreticulin is a multifunctional, highly conserved Ca2+ -binding protein that is localized to the endoplasmic reticulum (ER). It is also a molecular chaperone and is involved in protein folding events in the ER. Calreticulin has also been shown to interact with the cytoskeleton and to be involved in the regulation of gene expression. Calreticulin may play a role in cellular proliferation including its apparent activity in the proliferation of certain viruses within mammalian host cells. Recently it has been shown that calreticulin is induced in response to various types of cell stress including amino acid deprivation. Close interconnections among protein synthesis, gene expression and calcium signaling have been observed by many researchers in recent years. Calreticulin might be centrally located and crucially participate in the coordination of these functions by the cell.
Type: Primary
Antigen: Calreticulin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 50 µl PIEAPA116924 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène Calreticulin
Nom de l'antigène Calreticulin
Réactivité Human, Mouse
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Autoantigen RO antibody, CALR antibody.
Gene ID 12317, 811
Format whole serum
Immunogen Full length native mouse Calreticulin protein.
Form Liquid
Storage buffer whole serum, 0.1% sodium azide
Température de stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité