Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-HMGB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
This antibody is expected to cross react with porcine, equine and rabbit samples based on 100% sequence homology. Suggested positive control: Hela whole cell extract, antigen standard for HMGB1 (transient overexpression lysate). HMGB1 and HMGB2 are part of the chromatin non-histone high mobility group proteins 1 and 2. These proteins (containing multiple HMG-boxes) are conserved domains of 80 amino acids which mediate the DNA binding of many proteins. HMG box domains recognize DNA structure. Both HMGB1 and HMGB2 contain an N-terminal HMG box, a central HMG box, and an acidic carboxy terminus. The acidic tails of these proteins contain multiple serine residues which match the phosphorylation consensus sites of casein kinase II, and phosphorylation of this domain appears to be important for proper functioning of these proteins. HMGB1 and HMGB2 have been shown to facilitate the binding of various sequence-specific transcription factors to their respective DNA binding sites. They may also serve as architectural factors that recognize and mediate DNA structural changes that accompany various events such as DNA repair, transcription, and replication.
Type: Primary
Antigen: HMGB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Canine, Bovine, Human, Mouse, Rat, Ovine
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116926 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène HMGB1
Nom de l'antigène High-mobility Group Box 1
Réactivité Rat, Mouse, Human, Bovine, Dog, Ovine
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms Hmgb1, High mobility group protein 1 antibody, High mobility group 1 antibody, Amphoterin antibody, HMG3 antibody, High Mobility Group Box 1 antibody
Gene ID 101112071, 25459, 3146, 282691, 403170, 15289
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between to amino acids 100-200 of the human HMGB1 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.02% sodium azide
Température de stockage 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS