Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-IRE1A Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
This antibody does not detect monkey IRE1 alpha. Suggested positive control: Pancreatic islets and insulinoma cells. IRE1 acts as the sensor of unfolded proteins in the ER that initiates transmittance of the unfolded protein signal from the ER to the nucleus by splicing XBP1 mRNA converting it into a potent unfolded-protein response transcriptional activator. It is a transmembrane protein that has both serine-threonine kinase and endoribonuclease activities. Null mutants are viable, but IRE1 is essential for viablility under stress conditions that cause unfolded proteins to accumulate in the ER.
Type: Primary
Antigen: IRE1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116928 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène IRE1A
Nom de l'antigène IRE1 alpha
Réactivité Mouse, Rat, Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1 antibody, IRE1p antibody, Ire1-alpha anti, Inositol-requiring protein 1 antibody, IRE1a antibody
Gene ID 498013, 78943, 2081
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 700-800 of the human IRE1 alpha protein.[Swiss-Prot#075460]
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Température de stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS