Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-LC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
The reaction with mouse LC3 is weaker than human. The immunogen for this antibody production has 100% sequence homology with rat and zebrafish, 92% with mouse, and 91% with bovine proteins. LC3, a mammalian homologue of Apg8, was originally identified as microtubule-associated protein 1 light chain 3. It is a component of both the MAP1A and MAP1B microtubule-binding domains and the heavy-chain independent regulation of LC3 expression might modify MAP1 microtubule-binding activity during development. However, LC3 is now thought to also be involved in autophagy. LC3-I is cytosolic and LC3-II is membrane bound and enriched in the autophagic vacuole fraction. LC3-II is the first mammalian protein identified that specifically associates with the autophagosome membranes.
Type: Primary
Antigen: LC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster, Primates, Canine, Bacteria, Bovine, Human, Rat, Porcine, Mouse, Zebrafish
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116930 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène LC3
Nom de l'antigène 1A/1B-light chain 3
Réactivité Rat, Dog, Human, Mouse, Bacteria, Zebrafish, Primates, Porcine, Bovine, Hamster
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms MAP1A/b light chain 3 B antibody, MAP1 light chain 3-like protein 2 a, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B MAP1A/MAP1B LC3 B antibody
Gene ID 81631, 322425, 408001, 67443, 64862, 100462754
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human LC3 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité